missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PLUNC Recombinant Protein

Human PLUNC full-length ORF ( AAH12549.1, 1 a.a. - 256 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal

Marca:  Abnova™ H00051297-P01.25ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16169872

  • 521.00€ / 25 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

This gene is the human homolog of murine plunc, and like the mouse gene, is specifically expressed in the upper airways and nasopharyngeal regions. The exact biological function of this gene is not known, however, it has been suggested to be involved in inflammatory responses to irritants in the upper airways. It may also serve as a potential molecular marker for detection of micrometastasis in non-small-cell lung cancer. Multiple transcript variants resulting from alternative splicing in the 3' UTR have been detected, but the full-length nature of only two is known. (provided by RefSeq)

  • Molecular weight: 53.90kDa
  • Preparation method: in vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
  • Storage Buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the elution buffer
  • Quality Control Testing: 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue

Best use within three months from the date of receipt of this protein

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH12549.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
53.9
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 μg
MFQTGGLIVFYGLLAQTMAQFGGLPVPLDQTLPLNVNPALPLSPTGLAGSLTNALSNGLLSGGLLGILENLPLLDILKPGGGTSGGLLGGLLGKVTSVIPGLNNIIDIKVTDPQLLELGLVQSPDGHRLYVTIPLGIKLQVNTPLVGASLLRLAVKLDITAEILAVRDKQERIHLVLGDCTHSPGSLQISLLDGLGPLPIQGLLDSLTGILNKVLPELVQGNVCPLVNEVLRGLDITLVHDIVNMLIHGLQFVIKV
LPLUNC3/LUNX/NASG/SPLUNC1/SPURT/bA49G10.5
PLUNC
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
51297
PLUNC (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PLUNC
Human
Recombinant
Solution
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado