Learn More
asecos™ Humedecedor plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado
Para humedecer con seguridad paños y esponjas de limpieza
Marca:  asecos™ 23136
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17816386
  • 185.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
  • unidad de bombeo con placa de impregnación de acero inoxidable con resorte y apagallamas integrado
Especificaciones
Especificaciones
0,5 gal
Gray
7.01 in.
12.01 in.
2.58 lb.
2 L
Acero inoxidable
178.00 mm
305.00 mm
1.17 kg