Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas con émbolo en aguja para muestreador automático para instrumentos Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Obtenga resultados exactos y reproducibles en un intervalo de volúmenes con jeringas de muestreador automático de embolo en aguja Thermo Scientific™ para instrumentos Thermo Scientific.
- Jeringas para inyecciones manuales de capacidad estándar
- Escala graduada blanca para facilitar la lectura
- Marcas resistentes a disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 0,5 μl de volumen; calibre 31; 75 mm de longitud |
| Calibre de aguja | 31 G |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático GC, aguja con émbolo |
| Desechables | No |
| Volumen (métrico) | 0,5 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 75 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreadores automáticos TriPlus, AS3000, AS2000, AS200 y AS800 |