Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas con émbolo en aguja para muestreador automático para instrumentos Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
31 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Obtenga resultados exactos y reproducibles en un intervalo de volúmenes con jeringas de muestreador automático de embolo en aguja Thermo Scientific™ para instrumentos Thermo Scientific.
- Jeringas para inyecciones manuales de capacidad estándar
- Escala graduada blanca para facilitar la lectura
- Marcas resistentes a disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 0,5 μl de volumen; calibre 26; 80mm de longitud |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático GC, aguja con émbolo |
| Desechables | No |
| Volumen (métrico) | 0,5 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 80 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático TriPlus |