Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas con émbolo en aguja para muestreador automático para instrumentos Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
31 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Obtenga resultados exactos y reproducibles en un intervalo de volúmenes con jeringas de muestreador automático de embolo en aguja Thermo Scientific™ para instrumentos Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Volumen de 0,5 μl; calibre 23; 57 mm de longitud |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Longitud (métrico) | 57 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble |
| Desechables | No |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 0,5 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 57 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático Triplus RSH y muestreador automático TriPlus 100LS |
| Mostrar más |