Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas con émbolo en aguja para muestreador automático para instrumentos Thermo Scientific™
Código de producto. p-4525907 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
31 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10310975
Marca: Thermo Scientific™ 36500500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga resultados exactos y reproducibles en un intervalo de volúmenes con jeringas de muestreador automático de embolo en aguja Thermo Scientific™ para instrumentos Thermo Scientific.
Obtenga resultados exactos y reproducibles en un intervalo de volúmenes con jeringas de muestreador automático de embolo en aguja Thermo Scientific™ para instrumentos Thermo Scientific.
  • Jeringas para inyecciones manuales de capacidad estándar
  • Escala graduada blanca para facilitar la lectura
  • Marcas resistentes a disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 0,5 μl de volumen; calibre 31; 75 mm de longitud
Calibre de aguja 31 G
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático GC, aguja con émbolo
Desechables No
Volumen (métrico) 0,5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 75 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos TriPlus, AS3000, AS2000, AS200 y AS800