Learn More
Buerkle™ Sifón de conexión directa
Deseche el muestreador en lugar de llevar a cabo un complicado proceso de limpieza. Los sifones de conexión directa desechables Buerkle™ se han fabricado con polietileno transparente que resiste la adhesión y minimiza la retención de muestras.
15.65€ - 34.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Sifón de conexión directa |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Desechables | Sí |
Color | Translúcido |
Para utilizar con (aplicación) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10780763
|
Buerkle™
5387-0050 |
75 mL |
15.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10530372
|
Buerkle™
5387-0075 |
175 mL |
29.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10520372
|
Buerkle™
5387-0100 |
275 mL |
34.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Después de muestrear líquidos fuertemente adhesivos, puede que resulte más rentable deshacerse del muestreador que llevar a cabo un complicado proceso de limpieza.- Construido con polietileno transparente que resiste la adhesión del material de la muestra, lo que minimiza la retención de muestra en el sifón del émbolo.
- El contenido es claramente visible.
Especificaciones
Sifón de conexión directa | |
Sí | |
Aptos para su uso con productos alimenticios |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Translúcido |