Learn More
Poliol Pluronic™ F-68, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Descripción
Poliol Pluronic F-68 es un detergente no iónico que protege a las células contra el daño hidrodinámico. También se puede utilizar para el aislamiento in vitro de linfocitos de sangre completa diluida.
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 100 g |