Learn More
Corning™ Tinta de sacrificio Pluronics para la bioimpresora Matribot™
Código de producto. 17760789 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
:
Tinta de sacrificio Pluronics; cantidad: 5 jeringas
Código de producto.
17760789 Tinta de sacrificio Pluronics; cantidad: 5 jeringas
1 options
Código de producto. 17760789
Marca: Corning™ 6157
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La tinta de sacrificio Pluronics es una tinta de sacrificio lista para imprimir y de apoyo que muestra una excelente imprimibilidad. Diseñada para su uso con la bioimpresora Matribot™.
  • Tinta de sacrificio lista para imprimir y de apoyo que muestra una excelente imprimibilidad
  • Fácil de quitar una vez impreso mediante el lavado con PBS frío
  • Se ha utilizado para la fabricación de tejidos vascularizados, canales en dispositivos microfluídicos y andamios de soporte para construcciones complejas de tejidos
  • También se puede diluir al 25 % v/v con agua para utilizarla como herramienta de aprendizaje para imitar la dispensación de hidrogeles sensibles a la temperatura
  • Diseñada para su uso con la bioimpresora Corning™ Matribot™
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Transparente
    Para utilizar con (equipo) Bioimpresora Corning™ Matribot™
    Tipo de producto Tinta de sacrificio
    Capacidad (métrico) 2,7 ml/jeringa
    Descripción Estéril A
    Modelo Pluronics
    Para utilizar con (aplicación) Fabricación de tejidos vascularizados, canales en dispositivos microfluídicos y andamios de soporte para construcciones complejas de tejidos
    Cantidad 5 jeringas
    Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 8 °C