Learn More
Cytiva Reactivos PlusOne
Reactivos de electroforesis de alta calidad. Los reactivos Cytiva Life Sciences™ PlusOne son un disolvente de baja toxicidad y seguro para el medio ambiente para electroforesis de alta calidad.
Marca: Cytiva 17-1330-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Urea
- Proporciona la máxima resolución y los resultados más limpios para IEF realizada en condiciones de desnaturalización
- La urea solubiliza y despliega la mayoría de las proteínas a su conformación completamente aleatoria, con todos los grupos ionizables expuestos a la solución
- 8M urea incluida en la solución de muestra 2-D
Disolvente de baja toxicidad y seguro para el medio ambiente
- Se utiliza para unir covalentemente geles de poliacrilamida a una superficie de vidrio
- Se acopla firmemente al vidrio durante los procedimientos de tinción y secado
Urea:
- Peso molecular: 60,06
- Estado físico: Sólido
- Color: Blanco
- Paquete de 500 g
- Peso molecular: 129,06
- Estado físico: Líquido
- Color: Incolora
- Paquete de 500 ml
- Peso molecular: 248,4
- Estado físico: Líquido
- Color: Pálido
- Paquete de 25 ml
IEF, PAGE y secuenciación
Certifications
Apto para DIGE
Especificaciones
2530-85-0 | |
Pálido, Incoloro, Blanco | |
Líquido | |
−48 °C | |
25 ml |
PlusOne Bind-Silane | |
Bind-Silane | |
Utilizado en IEF, PAGE y secuenciación | |
248,4 | |
10-30 ᵒC |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2