Learn More
Kartell™ PMMA (Plexiglas) Two-Tier Test Tube Racks
Kartell™ PMMA (Plexiglas) Two-Tier Test Tube Racks feature smaller holes in the lower tier of the rack to offer stability while safely holding test tubes.
Marca: Kartell™ 0089000
154.44 EUR hasta el 2024-11-01
Use el código promocional "21717" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistente
- De PMMA transparente (Plexiglas)
- Los orificios más pequeños del nivel inferior de la gradilla sujetan los tubos de ensayo de forma segura.
Especificaciones
Gradilla para tubos de ensayo de dos niveles | |
Tubos (35 mm) | |
12 | |
5/Paq. | |
289 mm | |
35 mm |
Transparente | |
PMMA | |
Los orificios más pequeños del nivel inferior de la gradilla sujetan los tubos de ensayo de forma segura | |
Orificios de 12 ×35 mm | |
81 mm |