Learn More
BRAND™ Rack for Sedimentation Cones
Holds 2 Imhoff sedimentation cones made of plastic. Compact design and easy to carry, even with cones filled.
117.00€ - 132.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla de conos Imhoff |
---|---|
Material | PMMA y polipropileno |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10048850
|
BRAND™
388050 |
300 x 130 x 315 mm |
117.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10606901
|
BRAND™
388060 |
300 x 130 x 400 mm |
132.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Holds 2 Imhoff sedimentation cones
- Polymethyl methacrylate (PMMA)/Polypropylene (PP) construction
Especificaciones
Gradilla de conos Imhoff | |
PMMA y polipropileno |