Learn More
Hirschmann™ PMP Griffin Beakers with Red Graduations
Código de producto. 13138099
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13138099 10 mL paquete de 12
13148099 25 mL paquete de 12
13158099 50 mL paquete de 12
13168099 100 mL paquete de 12
13118109 600 mL paquete de 6
13148109 2000 mL paquete de 6
13158109 3000 mL paquete de 4
13168109 5000 mL paquete de 4
8 options
Código de producto. 13138099
Marca: Hirschmann™ 7610160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides excellent clarity for optimal viewing
  • PMP
  • Crystel clear
  • Printed red scale
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Capacidad (métrico) 10 mL
Material PMP
Altura (métrico) 35 mm
Incrementos 2 mL
Cantidad 12/Pack
Tipo Beaker
Desechables Reusable
Graduated Sí
Modelo Graduated