Learn More
Kartell™ Matraz aforado de PMP/TPX con tapón de rosca
Mida con precisión los volúmenes precisos de un líquido. El matraz aforado de PMP Kartell™ (TPX™) con tapón de rosca se utiliza para diluciones y para preparar soluciones químicas.
Marca: Kartell™ 0249400
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Estos matraces no crean meniscos, por lo que las lecturas finales resultan sencillas. Las paredes gruesas eliminan la distorsión y el cuello delgado hace que la lectura final sea precisa. Químicamente no absorbentes. Esterilizables en autoclave.Especificaciones
Transparente | |
PMP, TPX | |
Tapón de rosca | |
1 | |
Esterilizable en autoclave | |
120 mm |
1000 ml | |
325 mm | |
GL25 | |
±10 ml | |
Tapón de rosca |