Learn More
Fisherbrand™ Engarzadora neumática Airgo
Encampsulados/desencapsulados seguros y reproducibles con una mano de viales de 8, 11, 13 y 20 mm con solo pulsar un botón.
Marca:  Fisherbrand™ 00 00 3080
Código de producto. 15592290
  • 1555.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Engarzadora AIRGO de 11 mm de baja presión
  • Neumático
  • Acero
  • Pinza de engarce
  • Reduce la tensión de la mano en comparación con el funcionamiento de la pinza de engarce manual
  • Extracción rápida y sencilla de cierres de aluminio con solo pulsar un botón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Engarzadora neumática
Acero
Alta presión
11 mm
No esterilizable en autoclave