Learn More
Gibco™ PNGase F Glycan Cleavage Kit
Descripción
El kit incluye la enzima PNGasa F, que divide las cadenas N-glicanas en el GlcNAc más interno y los residuos de asparagina de complejos oligosacáridos híbridos de manosa alta.
Características:
- ≥95 % de pureza
- Enzima recombinante de la PNGasa F sin endoglucosidasa F1, F2 o F3
- La enzima deja los oligosacáridos núcleos de N-glicano intactos y adecuados para análisis posteriores
- Adecuado para su uso en condiciones nativas o desnaturalizantes
El kit de limpieza de glicanos PNGasa F incluye los siguientes componentes: 33.000 unidades de PNGasa F (500.000 unidades/ml) y tampón PNGasa F 10x de 1 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 30.000 unidades de enzima PNGasa F, recombinante (500.000 unidades/ml), almacenar a - 20 °C • Tampón PNGasa F 10x de 1 ml, almacenar a - 20 °C |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 1 kit |
| Tipo de producto | Kit de disociación de glicanos PNGasa F. |