Learn More
Thermo Scientific™ PNPP Substrates
Thermo Scientific™ Pierce PNPP Substrates are powders, tablets, solutions and complete kits of p-nitrophenyl phosphate, a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications.
Marca: Thermo Scientific™ 34047
201.40 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
El PNPP (p-nitrofenil fosfato, sal disódica) es un sustrato muy utilizado para la detección de fosfatasa alcalina en aplicaciones ELISA. Cuando la fosfatasa alcalina y el PNPP reaccionan, se forma un producto amarillo de reacción soluble en agua. Este producto de reacción absorbe la luz a 405 nm. El PNPP Pierce está disponible en cuatro formatos: polvo cristalino seco, comprimidos de un solo uso, solución de sustrato estable y un kit completo que contiene solución de sustrato y tampón de dietanolamina.Características destacadas:
- Absorbencia máxima de 505 nm para la medición mediante lectores de placas ELISA
- Desarrolla una tonalidad amarilla en la solución tras la reacción con fosfatasa alcalina (AP)
- Más seguro: la solución contiene un conservante sin mercurio ni acidas
Especificaciones
Pastillas de PNPP Pierce | |
105 Tablets | |
Tablet | |
Fosfatasa alcalina | |
Wet Ice |
Sustrato ELISA | |
Colorimétrico | |
Sustrato químico | |
Tras su recepción, almacenar el producto a - 20 °C. El producto se envía con hielo húmedo. |