Learn More
Solución de PO43-f(P)-FOSFATO para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7083626
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
7558-80-7
H2NaO4P
119.98
MFCD00003527,MFCD00146206
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
23672064
CHEBI:37585
[Na+].OP(O)([O-])=O
7558-80-7
H2NaO4P
119.98
MFCD00003527,MFCD00146206
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
23672064
CHEBI:37585
[Na+].OP(O)([O-])=O
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
Nombre del producto químico o material Phosphate
Concentración 1g/L
Envase Frasco
Cantidad 100 mL
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Nombre IUPAC sodium dihydrogen phosphate
Disolvente o matriz H2O
Forma física Liquid