Learn More
Palintest™ Kit de bolsillo
Kit en un práctico embalaje que contiene reactivos en comprimido y todos los accesorios necesarios para pruebas basadas en color visual. Palintest™; el kit de bolsillo es asequible y fácil de utilizar.
Marca: Palintest™ PK131
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reactivos en comprimido y accesorios incluidos en el kit.
- Prueba colorimétrica.
Especificaciones
pH (rojo de fenol) | |
50 | |
Kit de prueba |
Todos los reactivos y accesorios | |
pH de 6,8 a 8,4 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Palintest™ Kit de bolsillo > Tipo: pH (rojo de fenol)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido