Learn More
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3.7mL
16.9mL
28.6mL
30.2mL
47.6mL
Diámetro exterior (métrico):
DE superior: 28,58mm
DE superior: 50,80mm
DE superior: 56,18mm
Altura (métrico):
13,20mm
26,97mm
35,56mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ángulo: 15 grados |
| Material | POCO |
| Capacidad (métrico) | 47.6mL |
| Diámetro exterior (métrico) | DE superior: 56,18mm |
| Altura (métrico) | 35,56mm |
| Product Type | Crisol POCO |