Learn More
Thermo Scientific Chemicals Podofilotoxina, 95 %
53.50€ - 396.00€
CAS | 518-28-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C22H22O8 |
Peso molecular (g/mol) | 414.41 |
Número MDL | MFCD00075290 |
Clave InChI | YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N |
Sinónimo | podophyllotoxin, podofilox, condylox, condyline, wartec, podophyllinic acid lactone, podophyllotoxin 7, --podophyllotoxin, warticon, podophyllum |
PubChem CID | 10607 |
ChEBI | CHEBI:50305 |
Nombre IUPAC | (5R,5aR,8aR,9R)-5-hidroxi-9-(3,4,5-trimetoxifenil)-5a,6,8a,9-tetrahidro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-ona |
SMILES | COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@@H](O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10308180
|
Thermo Scientific Chemicals
228411000 |
100 mg |
53.50€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10168083
|
Thermo Scientific Chemicals
228410010 |
1 g |
396.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
518-28-5 | |
414.41 | |
YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N | |
10607 | |
(5R,5aR,8aR,9R)-5-hidroxi-9-(3,4,5-trimetoxifenil)-5a,6,8a,9-tetrahidro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-ona |
C22H22O8 | |
MFCD00075290 | |
podophyllotoxin, podofilox, condylox, condyline, wartec, podophyllinic acid lactone, podophyllotoxin 7, --podophyllotoxin, warticon, podophyllum | |
CHEBI:50305 | |
COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@@H](O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12 |
Especificaciones
Podophyllotoxin | |
518-28-5 | |
Blanco | |
94% min. (HPLC) | |
C22H22O8 | |
15, 7663 | |
podophyllotoxin, podofilox, condylox, condyline, wartec, podophyllinic acid lactone, podophyllotoxin 7, --podophyllotoxin, warticon, podophyllum | |
YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N | |
(5R,5aR,8aR,9R)-5-hidroxi-9-(3,4,5-trimetoxifenil)-5a,6,8a,9-tetrahidro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-ona | |
10607 | |
414.4 | |
Polvo |
95% | |
178.0°C to 184.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00075290 | |
− 110.70 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone and acetic acid | |
COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@@H](O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12 | |
414.41 | |
CHEBI:50305 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Mortal en contacto con la piel.
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 208-250-4
missing translation for 'rtecsNumber' : LV2500000.
- Podophyllotoxin
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only