Learn More
RL Enterprises™ Point Quadrat
Ideal para muestrear vegetación densa y corta, como tierras de pastoreo o campos de juego.
Marca:  RL Enterprises™ 6119
Código de producto. 13119300
  • 90.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incluye 10 punteros metálicos ajustables (350 mm) montados en un tubo de plástico resistente (600 mm)
  • Espaciados a intervalos de 500 mm
Especificaciones
Especificaciones
Point Quadrat
350 mm
Tubo de plástico, 600 mm
metálica
Muestreo y recolección de vegetación densa y corta
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
RL Enterprises™ Point Quadrat > Peso: 1kg