Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de filtro de punto de uso
Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua con estos prefiltros, filtros finales y filtros estériles.
Marca: Thermo Scientific™ 06.5201
118.75 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.34380kg
Descripción
Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua con estos prefiltros, filtros finales y filtros estériles. Los insertos de filtro de punto de uso Thermo Scientific™ incluyen prefiltros de 10 y 20 pulgadas, filtros finales y filtros estériles para sistemas de punto de uso.
- Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua
- Proteja los sistemas de sustancias no disueltas en el agua
- Normalmente se utiliza para la filtración final
- Para la filtración final y la entrega de agua sin materia orgánica
Especificaciones
10 in | |
LabTower EDI, LabTower RO | |
750 l/h (en D p = 0,2 bar) |
Prefiltro 5 µm+carbono activado (10“) | |
Inserto de prefiltro | |
5 μm |