Learn More
Ansell™ Polar Grip™ 23-700 Series Fluorescent Orange PVC Heavy Duty Gloves
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Descripción
- Guante aislante resistente al frío
- Mejor que los guantes de cuero, repelente al agua y resistente a las sales y los productos químicos
- Mantiene las manos muy calientes.
- El aislamiento de espuma de poliuretano proporciona una mayor calidez y comodidad.
- El revestimiento de PVC de acabado rugoso proporciona una firmeza de agarre insuperable en superficies húmedas y resbaladizas.
Especificaciones
Material de la parte posterior | PVC |
Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI |
Color | Naranja fosforito |
Material | PVC |
Tipo de producto | Guantes de alta resistencia |
Tamaño | 9 |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Revestimiento | Algodón, nailon y espuma de poliuretano |
Tipo de Palm | Palma totalmente recubierta |
Cantidad | 72 par |