Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento serie Polar Accel 250 LC
Diseñados sobre la base de la información proporcionada por los clientes, estos enfriadores de circulación de fácil uso ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento.
3427.05€ - 3798.90€
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 0,74 gal |
---|---|
Capacidad (métrico) | 2,8 L |
Certificaciones/conformidad | Lista UL, marca CE/CSA, WEEE, RoHS |
Comunicaciones | Digital |
Tipo de condensador | Refrigerado por aire |
Código de producto | Marca | Modelo | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12326323
|
Thermo Scientific™
223312100 |
Bomba impelente con USB e interruptor de nivel bajo | 220/230V |
3427.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12396313
|
Thermo Scientific™
223412100 |
Bomba aspirante-impelente con USB e interruptor de nivel bajo | 220/230V |
3798.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento Thermo Scientific™ serie Polar Accel 250 LC ofrecen 250 vatios de enfriamiento con un intervalo de temperatura de - 10 a +80 °C. Dinámicos, fiables y eficaces, estos potentes y compactos enfriadores ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento para conseguir una subida y una bajada rápidas de la temperatura. Opciones de bomba impelente o bomba aspirante-impelente y de comunicación USB para permitir un ajuste perfecto a su laboratorio.
Diseñados sobre la base de la información proporcionada por los clientes, estos enfriadores de circulación de fácil uso ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento. Para asegurar la facilidad de uso, todo el mantenimiento operativo y preventivo se realiza a través de la interfaz del panel frontal.
Información para pedidos:
El control remoto de temperatura y la comunicación están disponibles en los modelos seleccionados. Para obtener más información, llame al 800-258-0830.
Periodo de garantía limitada: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
0,74 gal | |
Lista UL, marca CE/CSA, WEEE, RoHS | |
Refrigerado por aire | |
Bomba impelente | |
±0,1 °C | |
23,2 cm | |
62 cm | |
48,7 cm | |
30 kg |
2,8 L | |
Digital | |
250w | |
De -10 °C a +80 °C | |
9,1 in | |
24,8 in | |
19,2 in | |
66 lb |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.