Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento serie Polar Accel 500 LT
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento Thermo Scientific™ serie Polar Accel 500 LT ofrecen 500 vatios de enfriamiento con un intervalo de temperatura de – 25 a +80 °C. Dinámicos, fiables y eficaces, estos potentes y compactos enfriadores ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento para conseguir una subida y una bajada rápidas de la temperatura. Opciones de bomba impelente o bomba aspirante-impelente y de comunicación USB para permitir un ajuste perfecto a su laboratorio.
Diseñados sobre la base de la información proporcionada por los clientes, estos enfriadores de recirculación de fácil uso ofrecen una gama completa de funciones de enfriamiento para subir y bajar rápidamente la temperatura de su aplicación. Para garantizar la facilidad de uso, todo el mantenimiento operativo y preventivo se realiza a través de la interfaz del panel frontal.
- Interfaz HMI intuitiva con control e indicador digitales
- Su depósito interno de pequeño tamaño y su gran capacidad de enfriamiento permiten la subida y bajada rápidas de las temperaturas.
- Opciones de bomba disponibles para aumentar la presión y el caudal para aplicaciones exigentes
- El control del sistema facilita el uso y el procedimiento de llenado y vaciado.
- Fácilmente accesible desde el panel frontal para que no sea necesario cambiar la posición de la máquina para el llenado o el vaciado
- El sistema de refrigeración por aire permite colocar varias unidades una al lado de otra.
- Funcionamiento extremadamente silencioso: menos de 58 dBA
- Puerto USB opcional para comunicación de serie
Información para pedidos:
El control de temperatura y la comunicación de forma remota están disponibles en los modelos seleccionados. Para obtener más información, llame al 800-258-0830.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,74 gal |
| Capacidad (métrico) | 2,8 L |
| Certificaciones/conformidad | Lista UL, marca CE/CSA, WEEE, RoHS |
| Comunicaciones | Digital |
| Tipo de condensador | Refrigerado por aire |
| Capacidad de refrigeración | 500w |
| Caudal | 21 l/min |
| Tipo de bomba | Bomba impelente |
| Intervalo de temperatura | De -25 °C a +80 °C |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
| Mostrar más |