Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Polarization Filter Set for Ring Light
This Polarization Filter Set for Ring Light provides contrast with polarized light by using a polarizing and analyzing filter within the beam path. Assists in providing contrast with Stereo Microscopy to help identify inner structure materials or metal particles within others.
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158430
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Conjunto de filtros de polarización para luz anular con fibra óptica
- Se ajusta a diámetros interiores de 58 o 66 mm.
- Incluye polarizador y analizador
- Para su uso con luz anular con fibra óptica
Especificaciones
Filtro | |
Iluminación para esteromicroscopía | |
Polarizador y analizador |
66 mm | |
Luz con fibra óptica |