Learn More
Cole-Parmer™ Tanque para recarga de nitrógeno líquido de acero inoxidable PolarSafe™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 l
50 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La fabricación de acero inoxidable soldado y duradero garantiza un rendimiento de larga duración y reduce la pérdida de evaporación
- El diseño exclusivo utiliza presión de LN2 para descargar LN2 en otros recipientes
- Se utiliza como un sistema de recarga de LN2 para congeladores criogénicos
- Garantía de vacío de 5 años
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 l |
| Fondo (imperial) | 23 pulg |
| Fondo (métrico) | 58,42 cm |
| Diámetro interior (imperial) | 17,9 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 23 pulg, 58,42 cm |
| Diámetro interior (métrico) | 45,466 cm |
| Material | Acero inoxidable |