Learn More
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green
1746.00€ - 2325.00€
Especificaciones
Método de detección | Fluorescente |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Generador de imágenes de fluorescencia |
Formato | Placa de 384 pocillos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15697848
|
Thermo Scientific™
A15883 |
800 ensayos |
1746.00€
paquete de 800 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15340186
|
Thermo Scientific™
A15882 |
2500 ensayos |
2325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El kit de ensayo PolarScreen™ ER (receptor de estrógeno) alfa Competitor, verde, aporta un método sensible y eficiente para el cribado analítico masivo basado en la polarización fluorescente de los potenciales ligandos ER alfa. El kit utiliza células de insecto expresadas, longitud completa, receptor nativo (sin etiquetar) de estrógenos humanos alfa (disponible por separado, Cat. A15674) y un novedoso ligando de estrógenos fluorescente de gran afinidad (Fluormone ES2 Green) en formato de ensayo homogéneo, de mezcla y lectura.
- Este kit produce una lectura de color verde. También está disponible un kit rojo. Ambos kits determinan adecuadamente los IC50s de compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se vayan a analizar y de la instrumentación disponible.
- Completo y listo para su uso tras sacarlo del envase: todos los reactivos están incluidos, solo tiene que añadir sus compuestos de prueba
- Compatible con alto rendimiento - ensayos de polarización de fluorescencia de 800 x 20 µl en una placa de 384 pocillos
- Práctico - disponible a granel para las necesidades de cribaje más grandes
- Incluye:
- 2 tubos de proteína recombinante ER alfa de longitud completa (almacenar entre -68 y -85 °C)
- 1 tubo de trazador Fluormone ES2 Green (almacenar entre -5 y -30 °C)
- 1 frasco de tampón de detección ES2 (almacenar entre -5 y -30 °C)
Especificaciones
Fluorescente | |
Generador de imágenes de fluorescencia | |
Placa de 384 pocillos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.