Learn More
Invitrogen™ PolarScreen™ Progesterone Receptor Competitor Assay Kit, Green
Kit de ensayo del competidor del receptor PolarScreen™ verde
Brand:  Invitrogen™ A15905
Additional Details : Peso : 0.09000kg
Product Code. 15370186
  • 978.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
El kit de ensayo del competidor del receptor de progesterona PolarScreen™ verde proporciona un método sensible y eficiente para el cribado de alto rendimiento basado en la polarización de fluorescencia de los ligandos potenciales del receptor de progesterona (PR). El kit utiliza un dominio de unión de ligando de PR humano, expresado por células de insectos, marcado con glutatión-S-transferasa (GST) (también disponible por separado) y un novedoso ligando receptor de progesterona fluorescente de alta afinidad (Fluormone™ PL Green) en un formato de ensayo homogéneo y de mezcla y lectura.
Este kit produce una lectura de color verde; también está disponible un kit “rojo”. Ambos kits determinan adecuadamente los IC50s de compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se vayan a analizar y de la instrumentación disponible. Para obtener más información o asistencia, póngase en contacto con nosotros en drugdiscoverytech@lifetech.com.
El ensayo del competidor del receptor de progesterona PolarScreen es:
  • Completo y listo para su uso tras sacarlo del envase: todos los reactivos están incluidos, solo tiene que añadir sus compuestos de prueba
  • Compatible con alto rendimiento: ensayos de polarización de fluorescencia en 1 placa de 384 pocillos
  • Práctico: componentes disponibles a granel para las necesidades de detección más grandes
    Cómo funciona el ensayo
    Una fusión N-terminal de glutatión transferasa al dominio de unión de ligando del receptor de progesterona humana (PR-LBD(GST)) se añade a un ligando de progesterona marcado con fluorescencia (Fluormone PL verde) en presencia de compuestos de prueba de competidores en placas de micropocillos. La presencia de competidores efectivos impide la formación de un complejo PL Green/PR-LBD(GST), lo que resulta en una disminución del valor de polarización. El cambio en el valor de polarización en presencia de compuestos de ensayo se utiliza para determinar la afinidad relativa de los compuestos de ensayo para PR-LBD(GST).
    Póngase en contacto con nosotros para conseguir cantidades a granel o para solicitar ayuda con otras necesidades sobre ensayos de receptores nucleares, desde el desarrollo de ensayos hasta la detección de bibliotecas y mucho más.
  • Specifications
    Specifications
    1 tubo receptor de progesterona ligando proteína recombinante dominio (Almacenar a -68 a -85°C)
    1 tubo de Fluormone PL Green (Almacenar a -5 a -30°C)
    2 frascos de tampón de cribado PR (Almacenar a -5 a -30°C)
    1 tubo de 1 M DTT (Almacenar a -5 a -30°C)
    Ensayo de unión competitiva, ensayo de receptores nucleares
    Kit de ensayo
    PolarScreen™
    PR
    Product Suggestions
    Product Suggestions
    Videos
    SDS
    Documents
    Documents
    Product Certifications
    Special Offers
    Special Offers
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.