Learn More
Polidocanol, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Polidocanol is a sclerosing agent used successfully to treat extremity and esophageal varices and telangiectasias.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polidocanol |
| CAS | 9002-92-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | (C2H4O)nC12H26O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Polyoxyethylene lauryl ether Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | OCCCOCCCCCCCCCCCCC.[n] |
| Porcentaje de pureza | 97.0% |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.