Learn More
SCAT Politainer (recipiente de residuos plegable)
10.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
Tamaño del tapón:
GL38
S60/61
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
178 x 178 x 178 mm
228 x 228 x 228 mm
285 x 285 x 285 mm
Descripción
Cuando no está lleno ocupa muy poco espacio para su almacenamiento y, después de llenar, garantiza un almacenamiento o transporte seguro.
- Se compone de copolímero de EVA y LDPE, lo que ofrece una protección óptima contra disolventes volátiles.
- Disponible con las roscas GL38 y S60/61 de uso frecuente y con volúmenes de 5, 10 y 20 l
Los recipientes SCAT Politainer ofrecen una solución perfecta para no tener que prescindir de un almacenamiento seguro incluso en espacios limitados.
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 1.3 gal. |
Capacidad (métrico) | 5 L |
Tamaño del tapón | GL38 |
Color | Blanco translúcido |
Descripción | Politainer de 5 l, GL38, copolímero de PE_LD / EVA, plegable, dimensiones (An x Al x F): 178 x 178 x 178 mm |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 178 x 178 x 178 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Sistema de eliminación de residuos |
Para utilizar con (equipo) | Cartón |
Incluye | Aprobación UN-Y en combinación con la caja |
Material | LDPE |