Learn More
Poloxámero 188, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Poloxamer is a non-ionic detergent that protects cells from hydrodynamic damage. It can be also used for in vitro isolation of lymphocytes from diluted whole blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El poloxámero es un detergente no iónico que protege a las células de daños hidrodinámicos. También se puede utilizar para el aislamiento in vitro de linfocitos de la sangre completa diluida.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | poloxámero 188 |
| CAS | 9003-11-6 |
| Color | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
| Cantidad | 500 g |
| Solubilidad | Miscible con agua. |
| Formulario | Sólido |