Learn More
Poli(acrilamida), carboxilo modificado, alto contenido de carboxilo, aprox. MW 100 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12337113
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62649-23-4
Fórmula molecular (C3H5NO)n
Peso molecular (g/mol) 237.19
Número MDL MFCD00084393
Clave InChI DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-propenamide, polymer with 2-propenoic acid and sodium 2-propenoate, sodium acrylamide acrylic acid acrylate
PubChem CID 23696299
Nombre IUPAC sodio; prop-2-enamida; prop-2-enoato; ácido prop-2-enoico
SMILES NC(=O)C(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(acrylamide), carboxyl modified
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, formamide, glycerol
Nombre del producto
  • Poly(acrylamide), carboxyl modified