Learn More
Ácido poliacrílico, solución en agua al 50 % de peso; ∽ P.M 5000, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
5 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(acrylic acid) |
| Nombre de nota | 50 wt. % Solution in Water |
| Forma física | Líquido |
| Punto de ebullición | 100.0°C |
| Fórmula lineal | [-CH2CH(CO2H)-]n |
| Densidad | 1.1800g/mL |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane |
| Cantidad | 5 g |
| Nombre IUPAC | Ácido poliacrílico |
| Porcentaje de pureza | 48 to 52% (solids) |
| Mostrar más |