Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 200, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10732431
Polietilenglicol, P.M. medio 200, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732431
5 mL, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10732431
Marca: Thermo Scientific Acros
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Forma física Líquido
Punto de fusión -65.0°C
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Densidad 1.1250g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 200
Temperatura de inflamación 171°C
Valor hidroxilo 534 to 591mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.4580 to 1.4610
Gravedad específica 1.125
Viscosidad 60-70 mPa.s (20°C)
Agua 0.5% max. (K.F.)
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0459672 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2024 Catalog Number192210010,192210051,192210050
Número de loteA0455051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number192210010,192210051,192210050
Número de loteA0394420 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number192210010,192210051,192210050
Número de loteA0401150 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number192210010,192210051,192210050
Número de loteA0403779 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number192210010,192210051,192210050
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polietilenglicol, P.M. medio 200, Thermo Scientific Chemicals >