Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 300, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Poly(ethylene glycol) |
Color | Clear liquid |
Punto de fusión | -15.0°C to +10.0°C |
Fórmula lineal | H(OCH2CH2)nOH |
Densidad | 1.1200g/mL |
Índice Merck | 15, 7688 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | >180°C |
Valor hidroxilo | 356 to 394mg KOH/g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.