Learn More
Poli(etilenglicol), P.M. medio 4000, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10783902
Poli(etilenglicol), P.M. medio 4000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783902
5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10783902
Marca: Thermo Scientific Acros 434630050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEO
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Color Blanco
Forma física Escamas
Punto de fusión 54.0°C to 58.0°C
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Índice Merck 15,7688
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 4000
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Agua 0.5% max.
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0451084 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number434630010,434630050
Número de loteA0400204 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number434630010,434630050
Número de loteA0406308 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number434630010,434630050
Número de loteA0414951 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number434630010,434630050
Número de loteA0446575 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/10/2022 Catalog Number434630010,434630050
Nombre del producto
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 4000
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Poli(etilenglicol), P.M. medio 4000, Thermo Scientific Chemicals >