Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 8000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Poly(ethylene glycol) |
Color | white flakes |
Nombre de nota | Average M.W. 8000 |
Punto de fusión | 55.0°C to 60.0°C |
Fórmula lineal | H(OCH2CH2)nOH |
Índice Merck | 15, 7688 |
Cantidad | 1 kg |
Temperatura de inflamación | 270°C |
Valor hidroxilo | 12 to 16mg KOH/g |
Envase | Frasco de plástico |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Poly(ethylene glycol), average M.W. 8000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polietilenglicol, P.M. medio 8000, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido