Learn More
Óxido de polietileno, ∽ P.M. 600000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-186203 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10534121 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10751261 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 10534121
Marca: Thermo Scientific 178612500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEO
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene oxide)
Color Blanco
Nombre de nota Approximate M.W. 600.000
Forma física Polvo granular
Fórmula lineal (-CH2CH2O-)n
Índice Merck 15, 7688
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max.