Learn More
MP Biomedicals™ Clorhidrato de poli-L-lisina
Código de producto. 17338583 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 17338583
Marca: MP Biomedicals™ 0215269080
El clorhidrato de poli-L-lisina es un factor de unión celular en aplicaciones de cultivo.
  • La poli-L-lisina es un factor de unión no específico para células útil para promover la adhesión celular a sustratos sólidos.
  • La poli-L-lisina mejora la interacción electrostática entre los iones cargados negativamente de la membrana celular y la superficie de cultivo.
  • Cuando se adsorbe en la superficie de cultivo, la poli-L-lisina aumenta el número de sitios con carga positiva disponibles para la unión celular.
  • Los polímeros de D- y L-lisina se utilizan para recubrir superficies sólidas.
  • Se ha informado que la poli-L-lisina mejora el recubrimiento proteico de las placas ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 26124-78-7
Color Blanquecino
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Factor de fijación celular en aplicaciones de cultivo
Peso molecular > 20 000 g/mol
Cantidad 100 mg
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.