Learn More
Cole-Parmer™ Red protectora de polietileno de alta densidad de malla cerrada Poly-Net™
Product Code. 11786018 Shop All Cole-Parmer Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Polietileno
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11786018
Brand: Cole-Parmer™ 0940515
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proporciona protección para el material de vidrio del laboratorio
  • Se ajusta de forma segura sobre la mayoría de vasos de laboratorio de diámetro grande y pequeño
  • Absorbe el impacto y reduce la rotura
  • Protección contra el vidrio volador
  • Esta duradera red protectora resistente de polietileno de alta densidad (HDPE) se ajusta perfectamente a los materiales de vidrio del laboratorio para absorber los impactos, reducir las roturas y proteger contra el vidrio volador
  • Simplemente corte a la longitud deseada para ajustar a la mayoría de los vasos
  • Utilice tamaños de diámetro más pequeños para instrumentos como termómetros, pipetas, electrodos, tubos y jeringas
  • Utilice tamaños de mayor diámetro para frascos, matraces, vasos de precipitados, embudos y columnas
Specifications
Tipo Red de protección Poly-Net
Color Naranja
Temperatura máx. (imperial) 175 °F
Temperatura máx. (métrico) 80 °C
Para utilizar con (aplicación) Proporciona protección para el instrumental de vidrio de laboratorio
Material Polietileno
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.