Learn More
Polipropilenglicol, P.M medio 4,000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10665452
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-69-4
Fórmula molecular (C3H6O)n
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00084446
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxipropoxi)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(propylene glycol)
Color Verde a amarillo
Nombre de nota Average M.W. 4.000
Forma física Líquido viscoso
Fórmula lineal H[OCH(CH3)CH2]nOH
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4500 to 1.4520
Gravedad específica 1
Viscosidad 930 mm2/s (25°C)