Learn More
Sulfonato de poliestireno de sodio, P.M. medio 70,000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10012830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. 10012830
Marca: Thermo Scientific Acros 222270050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25704-18-1
Fórmula molecular (C8H7NaO3S)n
Peso molecular (g/mol) 184.21
Número MDL MFCD00084449
Clave InChI MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(sodium-p-styrenesulfonate)
Color Claro a blanco
Nombre de nota Average M.W. 70.000
Forma física Polvo
Fórmula lineal [-CH2CH(C6H4SO3Na)-]n
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower glycerols
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC Ácido 4-etenilbenceno-1-sulfónico