Learn More
Poliestireno, P.M. medio 250 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002380
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-53-6
Fórmula molecular (C8H8)n
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00084450
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(styrene)
Forma física Sedimentos
Punto de fusión 93.0°C
Fórmula lineal [-CH2CH(C6H5)-]n
Densidad 1.0500g/mL
Índice Merck 14, 8860
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethylbenzene, methyl isobutyl ketone,, thf, benzene, toluene, pyridine, methylenechloride
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC estireno
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max.
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5916
Gravedad específica 1.05