Learn More
Acetato de polivinilo, ∽ P.M. 170000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10409670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10409670 25 g Frasco de vidrio 25 g
10614882 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10604882 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
3 options
Código de producto. 10409670
Marca: Thermo Scientific Acros 183250250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9003-20-7 | (C4H6O2)n | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-20-7
Fórmula molecular (C4H6O2)n
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00084457
Clave InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
Nombre IUPAC acetato de etenilo
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl acetate)
Nombre de nota Average M.W. 170.000
Forma física Gránulos
Fórmula lineal [-CH2CH(O2CCH3)-]n
Densidad 1.1800g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in low molecular weight alcohols, esters,, benzene and chorinated hydrocarbons
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 4% max.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.18