Learn More
Alcohol polivinílico, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 GR
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(vinyl alcohol) |
| Color | Blanco a amarillo |
| pH | 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.) |
| Forma física | Polvo |
| Punto de fusión | 160.0°C to 240.0°C |
| Ceniza | 90%% (Na2O) max. |
| Fórmula lineal | [-CH2CH(OH)-]n |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in hot water. |
| Cantidad | 25 g |
| Porcentaje de pureza | 87.0 to 89.0% (degree of hydrolysis) |
| Mostrar más |