Learn More
Sperian™ Eslinga de anclaje de poliamida
Click to view available options
Longitud (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 / 2000 |
| Dimensiones (L x An) | 1 m x 25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso con un dispositivo anticaídas personal para trabajos a baja altura |
| Peso (métrico) | 0,105kg |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 1 m |
| Material | Poliamida |
| Tipo de producto | Eslinga de anclaje |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion