Learn More
Macherey-Nagel™ Polyamide CC 6
400.00€ - 2025.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10033091
|
Macherey-Nagel™
815610.1 |
1 kg | <0,07 |
444.00€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10328411
|
Macherey-Nagel™
815600.1 |
1 kg | Entre 0,10 y 0,3 mm |
400.00€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10441862
|
Macherey-Nagel™
815620.5 |
5 kg | Entre 0,05 y 0,16 mm |
2025.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10286231
|
Macherey-Nagel™
815600.5 |
5 kg | Entre 0,10 y 0,3 mm |
1820.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Poliamida CC 6 | |
Poliamida |