Learn More
Thermo Scientific™ Láminas de poliamida para cromatografía
Polyamide used as a catalyst in the epoxidation of cyclohexene with tert-butylhydroperoxide
182.00€ - 657.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Ambient temperatures |
---|---|
Material | Poliamida |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía |
Dimensiones (L x An) | 15 x 15 cm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11459010
|
Thermo Scientific™
A12572.KT |
1 por unidad |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11469010
|
Thermo Scientific™
A12572.KU |
5 por unidad |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Polymer-supported reagents and catalysts
- Easy recovery upon completion of reaction
- Used for Chromatography
Especificaciones
Ambient temperatures | |
Poliamida | |
Cromatografía | |
15 x 15 cm |